Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor FA-45-6-30
Código de producto. 13256599 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 tubo cónico de 5 ml
1 tubo de 5 ml
Tubos de 13 x 100 mm
Tubos de 13 x 75 mm
Tubos de 16 x 100 mm
Tubos de 16 x 75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 13256599
Marca: Eppendorf™ 5820726008
Para volúmenes de hasta 50 ml
  • Adaptadores de rotor FA-45-6-30
  • Para volúmenes de hasta 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Capacidad Tubos de 13 x 75 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores de centrífuga 5804/5810
Recipientes por adaptador 1 tubos