Descripción
- Pared extremadamente delgada para una transferencia de calor óptima en la muestra
- Sólido y resistente al par
- Tolerancia entre pocillos mejorada
- Unión mínima de ADN, ARN y enzimas
- Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min)
- Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR†.
Placas con faldón
- Compatibles con sistemas automatizados
- Faldón para etiqueta o código de barras
- Se adapta a la mayoría de termocicladores y el secuenciador de capilares MegaBACE™
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127.76 ×85,47 mm ±0,25 mm)
- Apilable
- Ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque de termociclador y su retirada de este
- El diseño de perfil bajo mejora la eficacia de la PCR y permite la máxima eficiencia para volúmenes de muestra pequeños
- 150μVolumen de pocillo de l (cuando se utiliza con tiras de tapones)
- Ideal para PCR cuantitativa en tiempo real
- Apto para la mayoría de los termocicladores
- Volumen de pocillo de 250 μl (cuando se utiliza con tiras de tapones)
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa-, ADNasa-, ADN y pirógenos
† Certificado, procedimientos de prueba e información detallada disponible previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN genómico humano, ADNasa ni ARNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | Envuelto individualmente en blíster |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | PCR Plate |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno, Polycarbonate |
| Volumen del pocillo (métrico) | 250 μl |
| Mostrar más |