Learn More
Eppendorf™ Rotores de centrífuga 5804 R y 5810 R
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
20 x 5 mL
48 tubos de 1,5/2,0 ml
4 x 15 mL
4 x 250 mL
6 x 15/50 mL
Tipo:
Rotor
Rotor antiaerosol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Capacidad: 0.6L
- Velocidad/RCF máx.: 5500 rpm/5050 x g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 4 x 15 mL |
| RCF máx. | 5.050 x g |
| Vel. máx | 5.500 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas 5804 R y 5810 R |
| Incluye | 24 manguitos de acero |
| Modelo | F-35-48-17 |