Descripción
- Capacidad: 0.6L
- Velocidad/RCF máx.: 5500 rpm/5050 x g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 4 x 15 mL |
| RCF máx. | 5.050 x g |
| Vel. máx | 5.500 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas 5804 R y 5810 R |
| Incluye | 48 manguitos de acero |
| Modelo | F-35-48-17 |