missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPM2AIP1 Antibody (OTI2A2), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18142622 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18142622 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18142622

Marca: Novus Biologicals NBP271497AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EPM2AIP1 Monoclonal specifically detects EPM2AIP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPM2AIP1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A2
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen EPM2A (laforin) interacting protein 1, EPM2A interacting protein 1, EPM2A-interacting protein 1, KIAA0766FLJ11207, Laforin-interacting protein
Símbolos de los genes EPM2AIP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human EPM2AIP1 (NP_055620) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9852
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.