missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPLIN Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145516 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145516

Marca: Novus Biologicals NB1002310CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EPLIN Polyclonal antibody specifically detects EPLIN in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPLIN
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 1110021C24Rik, Epithelial protein lost in neoplasm, EPLINepithelial protein lost in neoplasm beta, FLJ38853, LIM domain and actin binding 1, MGC131726, SREBP3LIM domain and actin-binding protein 1, sterol regulatory element binding protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 500 and 550 of human epithelial protein lost in neoplasm beta using the numbering given in entry NP_057441.1 (GeneID 51474).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.