missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPLIN Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18734291 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18734291 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18734291 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002310AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EPLIN Polyclonal antibody specifically detects EPLIN in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPLIN
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 1110021C24Rik, Epithelial protein lost in neoplasm, EPLINepithelial protein lost in neoplasm beta, FLJ38853, LIM domain and actin binding 1, MGC131726, SREBP3LIM domain and actin-binding protein 1, sterol regulatory element binding protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 500 and 550 of human epithelial protein lost in neoplasm beta using the numbering given in entry NP_057441.1 (GeneID 51474).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.