missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

epithelial Sodium Channel gamma Antibody (5c2), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18759132 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18759132 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18759132 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241373DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

epithelial Sodium Channel gamma Monoclonal antibody specifically detects epithelial Sodium Channel gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno epithelial Sodium Channel gamma
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 5c2
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen amiloride-sensitive epithelial sodium channel gamma subunit, amiloride-sensitive sodium channel gamma-subunit, BESC3, ENaC gamma subunit, ENaCG, ENaCgamma, Epithelial Na(+) channel subunit gamma, gamma-ENaC, gamma-NaCH, Nonvoltage-gated sodium channel 1 subunit gamma, PHA1, SCNEGamiloride-sensitive sodium channel subunit gamma, sodium channel, nonvoltage-gated 1, gamma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The inhibitory peptide from the human yENaC subunit. EAESWNSVSEGKQPRFSHRIPLC corresponding to amino acid residue 139-160 of human yENaC subunit.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6340
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.