missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

epithelial Sodium Channel beta Antibody (7B8), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18248812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18248812 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18248812

Marca: Novus Biologicals NBP259380H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

epithelial Sodium Channel beta Monoclonal specifically detects epithelial Sodium Channel beta in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno epithelial Sodium Channel beta
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 7B8
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen amiloride-sensitive sodium channel subunit beta, amiloride-sensitive sodium channel subunit beta 1, BESC1, Beta-ENaC, beta-NaCH, ENaCB, ENaCbeta, Epithelial Na(+) channel subunit beta, epithelial sodium channel beta-2 subunit, epithelial sodium channel beta-3 subunit, nasal epithelial sodium channel beta subunit, Nonvoltage-gated sodium channel 1 subunit beta, SCNEB, sodium channel, nonvoltage-gated 1, beta
Símbolos de los genes SCNN1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide from the C-terminal of Rat ENaC beta (aa. 617-638)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μL
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6338
Especificidad de la prueba Detects 87kDa.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.