missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epiregulin Antibody (183629), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154145 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30154145 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30154145

Marca: Novus Biologicals FAB14251CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Epiregulin Monoclonal antibody specifically detects Epiregulin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Epiregulin
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 183629
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen epiregulin, ER, proepiregulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Epiregulin, Val63-Leu108, Accession # O14944
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2069
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.