Descripción
Ephrin-B2 Polyclonal antibody specifically detects Ephrin-B2 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ephrin-B2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | ephrin B2, EPLG5, Htk-L, HTKL, LERK5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Ephrin-B2 (Accession#: NP_034241.2; Met1-Ala232) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?