Descripción
Ephrin-B2 Polyclonal antibody specifically detects Ephrin-B2 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ephrin-B2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | ephrin B2, EPLG5, Htk-L, HTKL, LERK5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Ephrin-B2 (Accession#: NP_034241.2; Met1-Ala232) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |