missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ephrin-A2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18609351 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18609351 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18609351

Marca: Novus Biologicals NBP298312100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ephrin-A2 Polyclonal antibody specifically detects Ephrin-A2 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ephrin-A2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 μm filtered solution in PBS
Alias de gen ELF-1, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 6, ephrin-A2, EPLG6HEK7 ligand, HEK7-L, HEK7-ligand, LERK6LERK-6, ligand of eph-related kinase 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Ephrin-A2 (Accession#: NP_031935.3; Met 1-Asn 184)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1943
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.