missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ephrin-A1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18608175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18608175 50 μg 50 microlitros
18647475 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18608175 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP29965550ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ephrin-A1 Polyclonal antibody specifically detects Ephrin-A1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ephrin-A1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen ECKLG, EFL1, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 1, ephrin-A1, EPLG1TNF alpha-induced protein 4, Immediate early response protein B61, LERK1LERK-1, ligand of eph-related kinase 1, TNFAIP4B61, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 4, tumor necrosis factor, alpha-induced protein 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Ephrin-A1 (Accession#: NP_004419.2; Met 1-Ser182)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.