missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphB4 Antibody (047), FITC , Novus Biologicals™

Código de producto. 18635030 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18635030 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18635030 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289353F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

EphB4 Monoclonal antibody specifically detects EphB4 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphB4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 047
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EPH receptor B4, EphB4, ephrin type-B receptor 4, hepatoma transmembrane kinase, HTKephrin receptor EphB4, MYK1, soluble EPHB4 variant 1, soluble EPHB4 variant 2, soluble EPHB4 variant 3, Tyro11, Tyrosine-protein kinase receptor HTK, Tyrosine-protein kinase TYRO11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EphB4 (NP_004435.3; Met1-Ala539).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2050
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.