missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human EphA7, GST Tag Recombinant Protein

Código de producto. p-7121735
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15418513

Marca: Invitrogen™ PR7046A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Cytoplasmic

EPHA7 belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein tyrosine kinase family. EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediated developmental events, particularly in the nervous system. EPHA7 is involved in embryonic development. Receptors in the EPH subfamily typically have a single kinase domain and an extracellular region containing a Cys-rich domain and 2 fibronectin type III repeats. The ephrin receptors are divided into 2 groups based on the similarity of their extracellular domain sequences and their affinities for binding ephrin-A and ephrin-B ligands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q15375
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50 mM tris with 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 2045
Peso molecular 76.7 kDa
Nombre Human EphA7, GST Tag
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO - research use only
Alias de gen Cek11; Developmental kinase 1; Ebk; EHK3; EHK-3; EK11; embryonic brain kinase; epa7; EPH homology kinase 3; Eph homology kinase-3; EPH receptor A7; Epha7; EPHA7-S; EPH-like kinase 11; ephrin receptor EphA7; ephrin type-A receptor 7; HEK11; Mdk1; mDK-1; receptor protein-tyrosine kinase HEK11; tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
Nombre común EphA7
Familia Quinasa EPH Receptor Kinase Family
Longitud de la proteína 579-998
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST-tag
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión Insect cells
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado