missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphA6 Antibody (9J12), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18201685 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18201685 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18201685 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11093605G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

EphA6 Monoclonal specifically detects EphA6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphA6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 9J12
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp434C1418, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EHK2, EHK-2, EPA6, EPH homology kinase 2, EPH receptor A6, ephrin receptor EphA6, ephrin type-A receptor 6, FLJ35246, PRO57066
Símbolos de los genes EPHA6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse EphA6 (extracellular domain)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285220
Especificidad de la prueba Does not cross-react with recombinant mouse EphA2, EphA3, EphA4, EphA7, EphA8 and EphB2, EphB3, EphB4 or EphB6.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.