missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphA2 Antibody (233720) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30172277 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30172277 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30172277

Marca: Novus Biologicals FAB639JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

EphA2 Monoclonal antibody specifically detects EphA2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphA2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 233720
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ARCC2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECKepithelial cell receptor protein tyrosine kinase, EPH receptor A2, EphA2, ephrin type-A receptor 2, Epithelial cell kinase, soluble EPHA2 variant 1, Tyrosine-protein kinase receptor ECK
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse EphA2, Ala22-Ala535 (predicted), Accession # AAA82113
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1969
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.