Learn More
Cytiva Electrodos EPH/IEF para el sistema de electroforesis de lecho plano Multiphor™ II
Código de producto. 10763657 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Electrodo de cátodo
Electrodo de ánodo EPH/IEF
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10763657 Electrodo de ánodo EPH/IEF 1 PCS
10016294 Electrodo de cátodo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763657 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18112153
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con el sistema de electroforesis de lecho plano Multiphor™ II
  • Para su uso con el sistema de electroforesis de lecho plano Multiphor II
  • Cátodo y ánodo del electrodo EPH/IEF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis plano Multiphor™ II
Tipo Electrodo de ánodo EPH/IEF
Incluye 2 tuercas de electrodo