missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPCR Antibody (432714), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18695313 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18695313 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18695313

Marca: Novus Biologicals FAB2749F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

EPCR Monoclonal antibody specifically detects EPCR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPCR
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 432714
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen APC receptor, CCCA, CCD41centrosome-associated protein, CD201 antigen, centrocyclin, Endothelial cell protein C receptor, endothelial protein C receptor, EPCRMGC23024, protein C receptor, endothelial
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse EPCR, Ala17-Ser214, Accession # Q64695
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10544
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.