Learn More
EPCR Antibody (432714), DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18585808 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18585808 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18585808
Marca: Novus Biologicals FAB2749Y
Rat Monoclonal Antibody
EPCR Monoclonal antibody specifically detects EPCR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EPCR
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 432714
Conjugado DyLight 680
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen APC receptor, CCCA, CCD41centrosome-associated protein, CD201 antigen, centrocyclin, Endothelial cell protein C receptor, endothelial protein C receptor, EPCRMGC23024, protein C receptor, endothelial
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse EPCR, Ala17-Ser214, Accession # Q64695
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10544
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a