missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EpCAM/TROP1 Antibody (VU-1D9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18138323 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18138323 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18138323 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP233078

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EpCAM/TROP1 Monoclonal specifically detects EpCAM/TROP1 in Human, Ferret (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EpCAM/TROP1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon VU-1D9
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.25-0.5ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, ELISA 1-5ug/ml for coating, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2ug/ml, Immunoprecipitation 1-2ug/500ug protein, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0ug/ml, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen P16422
Alias de gen 17-1A, 323/A3, ACSTD1, antigen identified by monoclonal AUA1, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein), DIAR5, EGP, EGP-2, EGP314, EGP40, EpCAM, epithelial cell adhesion molecule, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, Epithelial glycoprotein 314, ESA, GA733-2EGP34, hEGP314, HNPCC8, KS 1/4 antigen, KS1/4, KSAHEA125, M1S2, M4S1Ly74, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, MIC18MH99, MOC31, TACST-1, TACSTD1, TROP1CD326, Tumor-associated calcium signal transducer 1CO-17A
Símbolos de los genes EPCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Small cell lung carcinoma cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cancer Stem Cells, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4072
Especificidad de la prueba EGP40 is a 40-43kDa transmembrane epithelial glycoprotein, also identified as epithelial specific antigen (ESA), or epithelial cellular adhesion molecule (Ep-CAM). It is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and a vast majority of carcinomas. This antibody has been used to distinguish adenocarcinoma from pleural mesothelioma and hepatocellular carcinoma. This antibody is also useful in distinguishing serous carcinomas of the ovary from mesothelioma.
Especies diana Human, Ferret (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.