missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EpCAM/TROP1 Antibody (EGP40/837), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18742161 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18742161 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18742161

Marca: Novus Biologicals NBP247877MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EpCAM/TROP1 Monoclonal antibody specifically detects EpCAM/TROP1 in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EpCAM/TROP1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon EGP40/837
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 17-1A, 323/A3, ACSTD1, antigen identified by monoclonal AUA1, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein), DIAR5, EGP, EGP-2, EGP314, EGP40, EpCAM, epithelial cell adhesion molecule, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, Epithelial glycoprotein 314, ESA, GA733-2EGP34, hEGP314, HNPCC8, KS 1/4 antigen, KS1/4, KSAHEA125, M1S2, M4S1Ly74, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, MIC18MH99, MOC31, TACST-1, TACSTD1, TROP1CD326, Tumor-associated calcium signal transducer 1CO-17A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human EpCAM/TROP1 protein (Uniprot: P16422)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cancer Stem Cells, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4072
Especies diana Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.