missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EpCAM/TROP1 Antibody (EGP40/1384), Janelia Fluor™ 549 - (ECD), Novus Biologicals™

Código de producto. 18731573 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Janelia Fluor 549
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18731573 0.1 mL, Janelia Fluor 549
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18731573 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254333JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EpCAM/TROP1 Monoclonal antibody specifically detects EpCAM/TROP1 in Human, Canine, Feline samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EpCAM/TROP1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon EGP40/1384
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 17-1A, 323/A3, ACSTD1, antigen identified by monoclonal AUA1, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein), DIAR5, EGP, EGP-2, EGP314, EGP40, EpCAM, epithelial cell adhesion molecule, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, Epithelial glycoprotein 314, ESA, GA733-2EGP34, hEGP314, HNPCC8, KS 1/4 antigen, KS1/4, KSAHEA125, M1S2, M4S1Ly74, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, MIC18MH99, MOC31, TACST-1, TACSTD1, TROP1CD326, Tumor-associated calcium signal transducer 1CO-17A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment from the extracellular domain of human EpCAM/TROP1 protein (around aa100-224) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P16422 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cancer Stem Cells, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4072
Especies diana Human, Canine, Feline
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.