Learn More
Epcam / CD326 Rabbit, Clone: EGP40/1556R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | Epcam / CD326 |
|---|---|
| Clon | EGP40/1556R |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15950438
|
EnquireBio
4072-RBM16-P0 |
20 μg | |||||||
|
15960438
|
EnquireBio
4072-RBM16-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Epcam / CD326 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 4072 | |
| Recombinant human EPCAM protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 40-43kDa |
| EGP40/1556R | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_002345 | |
| EPCAM | |
| IgG κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| HT29 cells or breast tumor |