Learn More
EPC1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18317175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18317175 25 μg 25 microlitros
18352504 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18317175
Marca: Novus Biologicals NBP31736225UL
Rabbit Polyclonal Antibody
EPC1 Polyclonal antibody specifically detects EPC1 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EPC1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen DKFZp781P2312, enhancer of polycomb 1, enhancer of polycomb homolog 1, enhancer of polycomb homolog 1 (Drosophila), Epl1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: DYDSVFHHLDLEMLSSPQHSPVNQFANTSETNTSDKSFSKDLSQILVNIKSCRWRHFRPRTPSLHDSDNDELSCRKLYRSINRTGTAQPGTQTCSTSTQSKSSSGSAHFAFTAEQYQQHQQQLALMQKQQLAQIQQQQA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación modENCODE Antibodies
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG