Descripción
EPB42 Polyclonal specifically detects EPB42 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EPB42 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulación | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P16452-2 |
| Alias de gen | E42P, erythrocyte membrane protein band 4.2, Erythrocyte protein 4.2, erythrocyte surface protein band 4.2, MGC116735, MGC116737, P4.2, PA, SPH5 |
| Símbolos de los genes | EPB42 |
| Mostrar más |