missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EOMES Antibody (1219A) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 18600410 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18600410 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18600410 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8889I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

EOMES Monoclonal antibody specifically detects EOMES in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EOMES
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1219A
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen eomesodermin, eomesodermin (Xenopus laevis) homolog, t box, brain, 2, T-box brain protein 2, T-box brain2, TBR-2, TBR2eomesodermin homolog, T-brain-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse EOMES, Met1-Ser126, Accession # O54839
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8320
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.