Learn More
Memmert™ Posición personalizada del orificio de entrada
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Posición individual en la parte posterior (indique la ubicación; no en combinación con unidades de iluminación)
- Hermético a la humedad, se puede cerrar con tapón de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | IPP1060eco |
| Material | Silicona |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |