Learn More
Memmert™ Posición personalizada del orificio de entrada
Código de producto. 17100075 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17100075
Marca: Memmert™ IPP1060ecoF7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cierre de solapa y tapón de orificio de entrada de silicona con posición personalizable por confirmar en la parte posterior
  • Posición individual en la parte posterior (indique la ubicación; no en combinación con unidades de iluminación)
  • Hermético a la humedad, se puede cerrar con tapón de silicona
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) IPP1060eco
Material Silicona
Diámetro (métrico) 40 mm