Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 38 mm para UN30
Código de producto. 17500096 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
38 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17500096 38 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17500096
Marca: Memmert™ UN30F7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
  • Orificio de entrada con diámetro transparente de 38 mm
  • Tapón y tapa de cierre
  • Posición personalizada TBC en la parte posterior
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UN30
Tipo Orificio de entrada
Diámetro (métrico) 38 mm