Learn More
Memmert™ Orificio de entrada de 23 mm, posición estándar en la parte central del lateral derecho/parte superior, para Un75Pa
Código de producto. 16314497 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,9 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (imperial) unitSize
16314497 0,9 in cada uno
1 options
Código de producto. 16314497
Marca: Memmert™ UN75paF3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos orificios de entrada con estufas de convección. Los puntos de entrada para estufas de convección y universales Memmert™ se pueden cerrar con solapa en posiciones especiales en la parte posterior.
  • Orificio de entrada con diámetro claro
  • Para estufas Memmert
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Modelos 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Tipo Orificio de entrada
Material Acero inoxidable
Diámetro (imperial) 0,9 in
Diámetro (métrico) 23 mm