missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Orificio de entrada de 23 mm, posición estándar en la parte central del lateral derecho/parte superior, para Un160Pa
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,9 in
Packungsgröße:
cada uno
Beschreibung
- Orificio de entrada con diámetro claro
- Para estufas Memmert
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (equipo) | Modelos 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Tipo | Orificio de entrada |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (imperial) | 0,9 in |
| Diámetro (métrico) | 23 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur