Learn More
Enteropeptidase/Enterokinase Antibody (MM0259- 8S12), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18406041 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18406041 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18406041
Marca: Novus Biologicals NBP212411PCP
Mouse Monoclonal Antibody
Enteropeptidase/Enterokinase Monoclonal antibody specifically detects Enteropeptidase/Enterokinase in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Enteropeptidase/Enterokinase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0259- 8S12
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.9, Enterokinase, ENTKenterokinase, MGC133046, protease, serine, 7 (enterokinase), PRSS7enteropeptidase, Serine protease 7, Transmembrane protease serine 15, transmembrane protease, serine 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Enteropeptidase/Enterokinase
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epitope Tags, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5651
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2