Learn More
Enteropeptidase/Enterokinase Antibody (3F8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18360729 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18360729 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18360729
Marca: Novus Biologicals H00005651M01
Mouse Monoclonal Antibody
Enteropeptidase/Enterokinase Monoclonal antibody specifically detects Enteropeptidase/Enterokinase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Enteropeptidase/Enterokinase
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3F8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002763
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.9, Enterokinase, ENTKenterokinase, MGC133046, protease, serine, 7 (enterokinase), PRSS7enteropeptidase, Serine protease 7, Transmembrane protease serine 15, transmembrane protease, serine 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PRSS7 (NP_002763, 361 a.a. ~ 470 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. NDDNEWERIQGSTFSPFTGPNFDHTFGNASGFYISTPTGPGGRQERVGLLSLPLDPTLEPACLSFWYHMYGENVHKLSINISNDQNMEKTVFQKEGNYGDNWNYGQVTLN
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epitope Tags, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5651
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ