missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ENT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7201729 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18383536 20 μL 20 microlitros
18394946 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18383536 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30297720UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ENT1 Polyclonal specifically detects ENT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ENT1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen ENT1es-type, equilibrative nucleoside transporter 1, MGC1465, MGC3778, solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1, Solute carrier family 29 member 1, solute carrier family 29, member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human ENT1 (NP_001071645.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2030
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.