missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ENT1 Antibody (PD00-77), Novus Biologicals™

Código de producto. 30116033 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30116033 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30116033 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332309

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ENT1 Monoclonal antibody specifically detects ENT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ENT1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PD00-77
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen ENT1es-type, equilibrative nucleoside transporter 1, MGC1465, MGC3778, solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1, Solute carrier family 29 member 1, solute carrier family 29, member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within C-terminus of human ENT1. (Uniprot: Q99808)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2030
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.