missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enolase 2/Neuron-specific Enolase Antibody (5D3) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200075221 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18194369 0.1 mL 0.10 ml
18658195 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18194369 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP237465

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Enolase 2/Neuron-specific Enolase Monoclonal specifically detects Enolase 2/Neuron-specific Enolase in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Enolase 2/Neuron-specific Enolase
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 2-phospho-D-glycerate hydrolyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, EC 4.2.1.11, Enolase 2, enolase 2 (gamma, neuronal), gamma-enolase, Neural enolase, neuron specific gamma enolase, neurone-specific enolase, Neuron-specific enolase, NSE
Símbolos de los genes ENO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ENO2 (AA: 251-433) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 47.3 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2026
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.