missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endothelial Lipase Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18789421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18789421 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18789421

Marca: Novus Biologicals NB400118JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Endothelial Lipase Polyclonal antibody specifically detects Endothelial Lipase in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Endothelial Lipase
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.1.1, EC 3.1.1.3, EDLendothelial lipase, ELlipoprotein lipase H, Endothelial cell-derived lipase, lipase, endothelial, PRO719
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno An N-terminal synthetic peptide made to human Endothelial Lipase [UniProt# Q9Y5X9]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cholesterol Metabolism, Endothelial Cell Markers, Lipid and Metabolism, Microautophagy, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9388
Especies diana Human, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.