missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
384.30€ - 627.90€
Especificaciones
| Antígeno | Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18341824
|
Novus Biologicals
NBP3-17840-25UL |
25 μg |
407.00€ 384.30€ / 25 microlitros Ahorro 22.70€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18372594
|
Novus Biologicals
NBP3-17840-100UL |
100 μg |
664.00€ 627.90€ / 100 microlitros Ahorro 36.10€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Polyclonal antibody specifically detects Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 3339 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: RGMVFGIPDGVLELVPQRGPCPDGHFYLEHSAACLPCFCFGITSVCQSTRRFRDQIRLRFDQPDDFKGVNVTMPAQPGTPPLSSTQLQIDPSL | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto