missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Antibody (A7L6), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18577069 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18577069 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18577069 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247695FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Monoclonal antibody specifically detects Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Fish, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon A7L6
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Murine EHS laminin preparation
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3339
Especies diana Human, Mouse, Pig, Bovine, Fish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.