Learn More
Endophilin A1/SH3GL2 Antibody (2G6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18368979 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18368979 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18368979
Marca: Novus Biologicals H00006456M06
Mouse Monoclonal Antibody
Endophilin A1/SH3GL2 Monoclonal antibody specifically detects Endophilin A1/SH3GL2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Endophilin A1/SH3GL2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2G6
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_003017
Alias de gen CNSA2FLJ25015, EEN-B1bA335L15.1 (SH3-domain GRB2-like 2), Endophilin-1, endophilin-A1, FLJ20276, SH3 domain protein 2A, SH3 domain-containing GRB2-like protein 2, SH3D2AEndophilin A1 BAR domain, SH3-domain GRB2-like 2, SH3P4endophilin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SH3GL2 (NP_003017, 64 a.a. ~ 124 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. SRAKLSMINTMSKIRGQEKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMREL
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6456
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ