missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endoglin/CD105 Antibody (SN6), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18024875 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18024875 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18024875

Marca: Novus Biologicals NB10065601IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Endoglin/CD105 Monoclonal specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Endoglin/CD105
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SN6
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
N.º de referencia del gen P17813
Alias de gen CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1
Símbolos de los genes ENG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partially purified cell membrane antigens from fresh leukemia cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2022
Especificidad de la prueba Recognizes the human CD105 cell surface antigen, a glycoprotein homodimer of 95kD subunits. CD105 is also known as endoglin, and is expressed by endothelial cells, activated monocytes and some leukemia cells.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.