missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endoglin/CD105 Antibody (MEM-226), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592190 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18592190 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592190

Marca: Novus Biologicals NB500452F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Endoglin/CD105 Monoclonal antibody specifically detects Endoglin/CD105 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Flow (Cell Surface), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Endoglin/CD105
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry (Cell Surface), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-226
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length protein (Human). Expressed in vaccinia virus containing CD105 cDNA.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2022
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.