missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Endoglin/CD105 Monoclonal antibody specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Endoglin/CD105 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ENG/8961R |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?