missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endoglin/CD105 Antibody (ENG/1327), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18667338 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg, HRP
Código de producto.
18667338 100 μg, HRP
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18667338

Marca: Novus Biologicals NBP254517H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Endoglin/CD105 Monoclonal antibody specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Endoglin/CD105
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon ENG/1327
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Endoglin/CD105 protein fragment (aa74-251) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P17813)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2022
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.