Learn More
Endo G Antibody (OTI5F1), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18451364 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18451364 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18451364
Marca: Novus Biologicals NBP270645AF594
Mouse Monoclonal Antibody
Endo G Monoclonal antibody specifically detects Endo G in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Endo G
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F1
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.1.30.-, Endo G, endonuclease G, endonuclease G, mitochondrial, FLJ27463, mitochondrial endonuclease G
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Endo G (NP_004426) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2021
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1