missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Encorafenib, MedChemExpress

Código de producto. 16451539
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451539 1 mg 1 miligramo
16472757 50 mg 50 miligramos
16449237 5 mg 5 miligramos
16423486 25 mg 25 miligramos
16466678 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451539

Marca: Medchem Express HY15605

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Encorafenib (LGX818) is a highly potent BRAF inhibitor with selective anti-proliferative and apoptotic activity in cells expressing BRAFV600E (EC50=4 nM).

Encorafenib (LGX818) is a highly potent BRAF inhibitor with selective anti-proliferative and apoptotic activity in cells expressing BRAFV600E (EC50=4 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Encorafenib
CAS 1269440-17-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27ClFN7O4S
Cantidad 1 mg
Sinónimo LGX818
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (92.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)N[C@@H](C)CNC1=NC=CC(C2=CN(C(C)C)N=C2C3=CC(Cl)=CC(NS(=O)(C)=O)=C3F)=N1
Peso molecular (g/mol) 540.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.01
Porcentaje de pureza 95.12%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.