Learn More
EMX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | EMX1 |
|---|---|
| Concentración | 0.36 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16856475
|
Proteintech
55032-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16846475
|
Proteintech
55032-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
EMX1 is a transcription factor, which in cooperation with EMX2. It acts to generate the boundary between the roof and archipallium in the developing brain. It may function in combinations with OTX1/2 to specify cell fates in the developing central nervous system.Especificaciones
| EMX1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q04741, Q04742 | |
| 13796, 2016, 500235 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EMX1 |
| 0.36 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| empty spiracles homeobox 1, Empty spiracles homolog 1, Empty spiracles like protein 1, EMX1, Homeobox protein EMX1 | |
| Emx1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |