missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16856475 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16856475 20 μL 20 microlitros
16846475 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16856475

Marca: Proteintech 550321AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EMX1 is a transcription factor, which in cooperation with EMX2. It acts to generate the boundary between the roof and archipallium in the developing brain. It may function in combinations with OTX1/2 to specify cell fates in the developing central nervous system.

Especificaciones

Antígeno EMX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica EMX1
N.º de referencia del gen Q04741, Q04742
Alias de gen empty spiracles homeobox 1, Empty spiracles homolog 1, Empty spiracles like protein 1, EMX1, Homeobox protein EMX1
Símbolos de los genes Emx1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13796, 2016, 500235
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.